Baicaleine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
196322-10
196322-10EA 244 EUR InStock
196322-10
Baicaleine, Millipore®
Baicaleine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00017459
Numéro CAS: 491-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité