Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Méthacrylaldéhyde 90% stabilisé, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acrolein

196501000
196501000.EA 524 EUR InStock
196501000.
Méthacrylaldéhyde 90% stabilisé, AcroSeal®
Méthacrylaldéhyde


Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.847 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006974
Numéro CAS: 78-85-3
ONU: 2396
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité