di-Ammonium-fer (III) citrate (14,5 - 16,0% Fe), vert, en poudre FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1977-01EA 139.13 EUR InStock
1977-01
di-Ammonium-fer (III) citrate (14,5 - 16,0% Fe), vert, en poudre FCC, J.T.Baker®
di-Ammonium-fer (III) citrate
Formule: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Numéro MDL: MFCD00013099
Numéro CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Merck Index: 13,00518
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets F.C.C. Requirements
Food GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical 14.5 - 16.0 %
FCC - Assay (as Fe) 14.5 - 16.0 %
FCC - Identification Passes Test
FCC - Ferric Citrate Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg
FCC - Mercury (Hg) ≤1 mg/kg
FCC - Oxalate (C₂O₄) Passes Test
FCC - Sulfate (SO₄) ≤0.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité