1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol ≥80% (teneur en colorant), certifié par la Commission de Coloration Biologique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Oil Red, 1-((2-Methyl-4-(o-tolyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol, Scarlet Red, Oil Red BB, 1-({2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]-phenyl}diazenyl)-2-naphthol, Scarlet R, Biebrich scarlet R, Lipid Crimson, Scarlet Red Scharlach, Oil Red IV, Fat Red B, Solvent Red 24, 1-(2-Methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
198102-100G
198102-100GEA 159 EUR InStock
198102-100G
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol ≥80% (teneur en colorant), certifié par la Commission de Coloration Biologique, Sigma-Aldrich®
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Sudan IV is a hydrophobic azo dye. It stains triglycerides and imparts an intense red colour. The dye does not stain lipid droplets or phospholipids. It is also used a diagnostic assay manufacturing, hematology, histology.
Sudan IV has been used to in en-face staining of aorta, stains the lipid rich plaques. It has also been used to stain lipids atherosclerotic lesions of mice.
Formule: C₂₄H₂₀N₄O
MW: 380.45 g/mol
Point de fusion: 199 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003893
Numéro CAS: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10ce9dd08992a21e0526a047ce197da922c95a7c&vid=a97ddaded4f6555d1480b2694694fca344d16c09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Dark Red to Very Dark Red and Red-Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 356 - 360 nm
Extinction coefficient ≥12000
Biological Stain Commission Pass
Dye content ≥80%
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 100 g 198102-100G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité