1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
198102-25G
198102-25GEA 46.7 EUR InStock
198102-25G
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Sigma-Aldrich®
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Sudan IV has been used to in en-face staining of aorta, stains the lipid rich plaques. It has also been used to stain lipids atherosclerotic lesions of mice.
Formule: C₂₄H₂₀N₄O
Point de fusion: 199 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003893
Numéro CAS: 85-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10ce9dd08992a21e0526a047ce197da922c95a7c&vid=a97ddaded4f6555d1480b2694694fca344d16c09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité