Sodium fluorure ≥87% (p/v)
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
19817DVEMPTYEA 0 EUR InStock
19817DVEMPTY
Sodium fluorure ≥87% (p/v)
Sodium fluorure
Formule: NaF
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear Colourless Liquid
Sodium hydroxide (W/V) 0.0198 - 0.0242%
Fluoride (W/V) 1.300 - 1.365%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité