Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Rose Bengal ≥80% (teneur en colorant), certifié par la Commission de Coloration Biologique, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Food Red No. 105, CI 45440, Acid red 94, Aniline Rose, Rose Bengal sodium

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100

198250-25G 198250-5G
198250-25GEA 197 EUR InStock
198250-25G 198250-5G
Rose Bengal ≥80% (teneur en colorant), certifié par la Commission de Coloration Biologique, Sigma-Aldrich®
Rose Bengal
Rose bengal,certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥80 % (4,5,6,7-Tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodofluorescein disodium salt; Acid Red 94; Bengal Rose B sodium salt; Rose Bengal sodium salt).

  • Rose bengal has several microbilogical staining applications including:
  • Conn′s technique for bacteria in soil and Kreyberg′s stain for keratin and mucus
  • counterstaining hematoxylin
  • staining cellular inclusions, together with Bismark brown

Rose Bengal is the sodium salt of tetraiodotetrachlorouorescein, C20H2O5I4Cl4Na2. It is an anionic water-soluble xanthene dye.


Formule: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
MW: 1017.63 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00151169
Numéro CAS: 632-69-9
EINECS: 211-183-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength, C = 0.008 g/L; Water + 1 ml of 1% w/v Sodium Carbonate (Na₂CO₃) 546 - 550 nm
Extinction Coefficient ≥90000
Biological Stain Commission, Commission Certified Number: Pass
Dye Content ≥80%
Solubility (Turbidity), c = 1 mg/ml, H₂O Clear to Slightly Hazy
Solubility (Colour) Light Red to Dark Red and Pink

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..