Erythrosin B sel de disodium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
198269-25G
198269-25GEA 57.6 EUR InStock
198269-25G
Erythrosin B sel de disodium, Sigma-Aldrich®
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84be5218cd5911af8593cca43308b4f3414962ff&vid=1949387928e82fe712a333fa1ac27fe2b775478e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité