Ether de pétrole, 60…95 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
1991.1000EA 70.7 EUR InStock
1991.1000
Ether de pétrole, 60…95 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 60…95 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ≤–40 °C
Densité: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy oils and fats Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as S) Max. 50 ppm
Water Max. 0.02 %
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 L 1991.1000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité