Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide citrique, BAKER, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention

1995.1000EA 91 EUR InStock
1995.1000
Acide citrique, BAKER, J.T.Baker®
Acide citrique


Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…151 °C
Densité: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=8ecc9241f04d999ceae8a5f235c719016bd133e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.5 - 101.0 %
Appearance of solution passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Oxalic acid max. 350 ppm
Readily Carbonisable Substances passes test
Sulfated Ash max. 0.1 %
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm
Water (H2O) max. 1.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité