Jaune acrinidine G ≥90% (base dye), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
199508-25G
199508-25GEA 167 EUR InStock
199508-25G
Jaune acrinidine G ≥90% (base dye), Sigma-Aldrich®
Acridine yellow
Acridine Yellow G (AYG) is an organic dye with photophysical properties. It is widely used in optics, medicine and photovoltaic cells.
AYG has been used as a solar photocatalyst to increase biodegradability and remove ferulic acid, a target pollutant from wastewater. It retards the growth of glioblastoma via dual inhibition of epidermal growth factor receptor and protein kinase c kinases.
Formule: C₁₅H₁₅N₃·HCl
Numéro MDL: MFCD00012661
Numéro CAS: 135-49-9
EINECS: 205-194-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff6213c1da9250bccb0da1336f708417df21f87f&vid=40c27241d3edbd5e8ef0d3d3985116c6959f8687&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité