Chromeazurol S (Mordant blue 29), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
199532-25G
199532-25GEA 111 EUR InStock
199532-25G
Chromeazurol S (Mordant blue 29), Sigma-Aldrich®
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Chromeazurol S has been used to evaluate siderophore production by rhizosphere bacteria.
Formule: C₂₃H₁₆Cl₂O₉S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001615
Numéro CAS: 1667-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a04dacd4b3ae1c9bc6c8eedcbc99f560674cc99&vid=dffd67acc3a5977f3da1b4eed045d21f5fc26d9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité