Ethyl orange sodium salt 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
199567-100G
199567-100GEA 325 EUR InStock
199567-100G
Ethyl orange sodium salt 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Ethyl orange sodium salt
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007503
Numéro CAS: 62758-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a55566c3602799a0fb4f03af20790161c08aa1fc&vid=1eed878e897664799ff1e741c459406591cd7896&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité