Acid green 50, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
199583-25G
199583-25GEA 61.6 EUR InStock
199583-25G
Acid green 50, Sigma-Aldrich®
Acid green 50
Lissamine Green B has been used in blood-brain barrier (BBB) studies and is used to study the its effect on herpes simplex virus 1 (HSV-1) corneal infection in animals.
Formule: C₂₇H₂₆N₂O₇S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012117
Numéro CAS: 3087-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be8de2baa4000c4729164a5ff2ed9a33d3dc09b9&vid=19cc12fda401998e7dede7ecae122079eafd6e1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité