Chlorure de 3,7-diamino-5-phénylphénazinium 80% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 3,7-Diamino-5-phenylphenazinium chloride
199648-1G
199648-1GEA 104 EUR InStock
199648-1G
Chlorure de 3,7-diamino-5-phénylphénazinium 80% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Chlorure de 3,7-diamino-5-phénylphénazinium
Phenosafranin has been used for nuclear staining.
  • Phenosafranin (PSF) is a red dye released from cells with intact plasma membrane
  • PSF at lower concentration is used to stain mitochondria supravitally
It is also used a diagnostic assay manufacturing, hematology, histology.
Formule: C₁₈H₁₅ClN₄
MW: 322,8 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro CAS: 81-93-6
EINECS: 201-387-0
Merck Index: 12,07402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3a8a6fac2d20e232b1d1ce1b1ad35b2ab72006d&vid=511626f64c7cf2a4641c5c792de099afe04f116c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon ≥46.7%
Nitrogen ≥12.0%
Wavelength 517 - 523 nm
Extinction Coefficient ≥29000
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité