1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
199656-25G
199656-25GEA 50.7 EUR InStock
199656-25G
1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42d6968c41deb4c9f4650cbd8e7eec7ecc000290&vid=cf98166d0ea5ef43085290c167f6098d90252e89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to dark red powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
UV-visible spectrum In methanol (E494 (±3 nm) = 14000 (minimum); E422 (±3 nm) = 9000 (minimum))
Carbon 68.8 - 87.6%
Nitrogen 8.9 - 11.4%
Solubility 10 mg/ml, CHCL₃; clear to opaque, orange to red solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité