Noir du Soudan B, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
199664-25G
199664-25GEA 88.3 EUR InStock
199664-25G
Noir du Soudan B, Sigma-Aldrich®
Sudan black B
Formule: C₂₉H₂₄N₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006919
Numéro CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077ea042ad15e641f4f3bcb718d6b45a28db36cc&vid=077ea042ad15e641f4f3bcb718d6b45a28db36cc&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité