4-(Phénylazo)résorcinol 85% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
199672-25G
199672-25GEA 100 EUR InStock
199672-25G
4-(Phénylazo)résorcinol 85% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
4-(Phénylazo)résorcinol
Sudan orange G belongs to the group of azo dyes, which are synthetic organic colorants. Members of azo dyes contain chromophoric azo groups (-N-N-).
  • Used to study its enzymatic biotransformation
  • Used as a standard in liquid chromatography - mass spectrometry
It is also used a diagnostic assay manufacturing, hematology, histology.
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143...146 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00002275
Numéro CAS: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1903e972b4dc2918c92f6412b75fecff1061e427&vid=a5594be8e9e3b0ab90cb1641a4c00e7620ad5d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 251 - 261 nm
Extinction Coefficient ≥7000
Carbon 57.2 - 77.4%
Nitrogen 11.1 - 15.0%
Solubility (Turbidity) Clear
Solubility (Colour) Orange to Red
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité