Acid Red 18 (Food Red No. 102), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Cochineal Red A, New Coccine, Scarlet 3R, Sodium 7-hydroxy-8-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1,3-disulphonate, Ponceau 4R, Cochenille red
199737-25G
199737-25GEA 49.6 EUR InStock
199737-25G
Acid Red 18 (Food Red No. 102), Sigma-Aldrich®
Acid Red 18 (Food Red No. 102)
New Coccine has been used to determine its decolorization by fungi Phanerochaete chrysosporium and Pleurotus sajorcaju.
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
MW: 604.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004084
Numéro CAS: 2611-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24abb47bd790ea036e151eae66224dfc591911a7&vid=bf9fbf08a7128b7b96329723cd5db9d19c8a956e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité