Aluminium oxyde activé acidique Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
199966-5KG
199966-5KGEA 686 EUR InStock
199966-5KG
Aluminium oxyde activé acidique Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Aluminium oxide activated acidic
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2.980 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 2.072 °C
Densité: 3.960 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form powder
Brockmann Number (Activity) I (val.ref) complying
pH (10 % susp., 20°C) 4 - 5
Spez. surface (BET) 135 - 165 m²/g
Fe (as Fe₂O₃) Max. 0.03 %
Na (as Na₂O) Max. 0.4 %
Silicon (as SiO₂) Max. 0.03 %
Chloride (Cl) Max. 1.0 %
Grain size 0.04-0.30 mm Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité