YPD milieu liquide pour biotechnologie
Fournisseur: VWR Chemicals
1B1493-1LEA 185 EUR InStock
1B1493-1L
YPD milieu liquide pour biotechnologie
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Un milieu complet pour la propagation et l'entretien des levures. Le YPD se compose d'extrait de levure 1%, de peptone 2% et de glucose D 2% (p/v).
pH (25 °C): 6,14 - 7,14
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
YPD milieu liquide Flacon Plastique 1 L 1B1493-1L
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité