ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de sperme de poisson)
Fournisseur: VWR Chemicals
1B1509-25GEA 158 EUR InStock
1B1509-25G
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de sperme de poisson)
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium)
DNA, salt, from fish sperm is an effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
Numéro MDL: MFCD00130921
Numéro CAS: 9007-49-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité