VWR® EZ-Vision® Bluelight DNA Dye 10000X
Fournisseur: VWR Chemicals
1B1680-0.5MLEA 249 EUR InStock
1B1680-0.5ML
VWR® EZ-Vision® Bluelight DNA Dye 10000X
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
EZ-Vision BlueLight est un colorant fluorescent sensible pour la coloration de gel; il est non mutagène et sans danger pour l'environnement.
  • Colorant pour gel à utiliser pendant ou après l'électrophorèse
  • Compatible avec les systèmes de documentation sur gel utilisant l'excitation par lumière bleue
  • N'affecte pas l'intégrité de l'ADN pour les applications en aval
Compatible avec un transilluminateur UV ou un lecteur de gel équipé d'une excitation par lumière bleue, tel qu'un système d'imagerie sur gel à LED bleue, ou un système Dark Reader®.
EZ-Vision® Bluelight, colorant ADN, 10,000X, est une solution concentrée pouvant être diluée 10,000 fois pour être utilisée pendant ou après l'électrophorèse. Un flacon (0.5 mL) de solution 10,000X permet de préparer au moins 100 mini-gels prémoulés ou 100 mini-gels post-coloration.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité