L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colorants fluorescents, VividPro™
Fournisseur: VWR Chemicals
1B1772-500ULEA 252 EUR InStock
1B1772-500UL 1B1772-200UL
Colorants fluorescents, VividPro™
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
VividPro™ est un colorant fluorescent générique pour l'électrophorèse avec gel des protéines pouvant être utilisé pour visualiser les protéines.
  • Protein gel electrophoresis
  • Intermediate sensitivity between ruthenium based dyes and Coomassie stains
  • Compatible with mass spectrometry analysis
VividPro™ is a generic fluorescent stain for protein gel electrophoresis that can be used to visualize proteins in SDS PAGE gels with a sensitivity that is intermediate between ruthenium based dyes and Coomassie stains
VividPro™ (0.2 mL or 0.5 mL) is supplied as a 10,000X staining concentrate.
Visualization can be achieved following the electrophoretic run using a fast staining protocol, and is compatible with mass spectrometry analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité