Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
20-4301-U100
20-4301-U100EA 110 EUR InStock
20-4301-U100
Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The HRPN immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The HRPN immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG1 antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG2b (Rat) (rat IgG2b)
Clonality: monoclonal
Clone: HRPN
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité