Armenian Hamster IgG Isotype Control [clone: PIP] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Tonbo Biosciences
20-4888-U100
20-4888-U100EA 194 EUR InStock
20-4888-U100
Armenian Hamster IgG Isotype Control [clone: PIP] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The PIP immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The PIP immunolglobulin is specific for Glutathione S-transferase and can be used as an isotype control for Armenian Hamster IgG antibodies.
Type: Control
Antigen: Isotype Control
Clonality: Monoclonal
Clone: PIP
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: N/A
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité