Sodium triethylborohydride 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
200031000
200031000.EA 110 EUR InStock
200031000.
Sodium triethylborohydride 1 M dans le THF, AcroSeal®
Sodium triethylborohydride
Appearance: Colorless Solution
Formule: C₆H₁₆BNa
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011704
Numéro CAS: 17979-81-6
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Solution
Titration 0.95 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité