Vert de bromocrésol, en poudre indicateur de pH
Fournisseur: VWR Chemicals
200125BEA 307 EUR InStock
200125B
Vert de bromocrésol, en poudre indicateur de pH
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Point de fusion: 217…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Transition range pH 3.8 - 5.4 Yellowish green to blue
Appearance of solution Passes test
Transition range (according to ACS) Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 3.00 %
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité