Tetrachrome Stain (MacNeal), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
200190-25G
200190-25GEA 107 EUR InStock
200190-25G
Tetrachrome Stain (MacNeal), Sigma-Aldrich®
Tetrachrome Stain (MacNeal)
Tetrachrome stain along with silver stain is used in MacNeal staining method. Tetrachrome stains nucleus blue and silver stain highlight calcification. Tetrachrome Stain (MacNeal) has been used to stain mouse blood smears to readily identify several morphologically distinct cell types and lineages.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134023
Numéro CAS: 81142-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité