Azure A eosinate, poudre, cristaux ou morceaux, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
200212-25G
200212-25GEA 148 EUR InStock
200212-25G
Azure A eosinate, poudre, cristaux ou morceaux, Sigma-Aldrich®
Azure A eosinate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012112
Numéro CAS: 62298-43-5
EINECS: 263-491-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9e8b7642d1b345e5a2c4e210893e26f312d2359&vid=a9e8b7642d1b345e5a2c4e210893e26f312d2359&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 285 - 291 nm
Absorbance ≥0.3
Absorbance, c = 0.005 g/l; In Methanol ≥0.4
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité