Azure B eosinate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
200239-25G
200239-25GEA 112 EUR InStock
200239-25G
Azure B eosinate, Sigma-Aldrich®
Azure B eosinate
Formule: C₅H₃₈Br₄N₆O₅S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 62298-42-4
EINECS: 263-490-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
TLC Consistent with Past Lots
Solubility (Color) c = 1mg/ml, Acetic Acid Dark Blue
Wavelength c = 0.005 g/l in Methanol 635 - 641 nm
Extinction Coefficient ≥47500
Wavelength 241 - 247 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité