Acétylacétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
20081.298EA 131 EUR InStock
20081.298
Acétylacétone ≥99%, TECHNICAL
Acetylacetone
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 140.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008787
Numéro CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
ONU: 2310
ADR: 3 (6.1),III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.450 - 1.452
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité