Acétylacétone 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: ACAC, 2,4-Pentanedione
20092.230EA 91.6 EUR InStock
20092.230
Acétylacétone 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Acétylacétone
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 140.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008787
Numéro CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
ONU: 2310
ADR: 3 (6.1) III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité