Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide), Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger

200965-1
200965-1EA 436 EUR InStock
200965-1
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide), Millipore®
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)


Formule: C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082541
Numéro CAS: 86303-22-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité