L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons à vis pour flacons de laboratoire, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
292400806 292401108 292401305 292401905 292402807
201-0000EA 31.3 EUR InStock
201-0000 201-0001 201-0002 201-0003 201-0004
Bouchons à vis pour flacons de laboratoire, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PBT, rouges, avec joints recouverts de PTFE
  • Pour filetages DIN/GL
  • Résistance thermique jusqu'à +180 °C
  • Autoclavables, stérilisables à l'air chaud
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité