Joints pour raccords à brides
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06248815
201-0126EA 15.6 EUR InStock
201-0126
Joints pour raccords à brides
Scellés Dispositifs mécaniques de scellage
En PTFE blanc
  • Montage et démontage simples et faciles
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
Pour raccords à rotule à bride ou à rodage plan.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité