Normal grinding, laboratory kit, NS29
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
22.000
201-0210EA 807 EUR InStock
201-0210
Normal grinding, laboratory kit, NS29
Composants de distillation Pièces pour distillation
Supplementary kit for 171021. Consists of the following components:
1 pc Round flask 1000 ml, NS 29/32
1 round flask 1000 ml, 3 necks
2 pcs Capillary 6 mm
1 pc Thermometer 0 + 250 ° C
1 Dest publisher Anschütz-Thiele NS 29/32 - NS 19/26
1 pc Dest column Hempel 300 mm, NS 29/32
1 st Dest column Column Vigreaux 400 mm, NS 29/32
1 evacuation essay NS 29/32
1 Gas Wash Bottle 250 ml, complete
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité