Capillary tube on foot
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41955010
201-0216EA 54.1 EUR InStock
201-0216
Capillary tube on foot
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités de mécanique
Five communicating glass tubes with different inner diameters. Used to show capillary forces and how they are affected by the inner diameter of the pipes.
Information de livraison: Comes with foot.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité