Soupape de sécurité avec aération manuelle, BOLA
Fournisseur: Bohlender
E683-18
201-0290EA 1090 EUR InStock
201-0290
Soupape de sécurité avec aération manuelle, BOLA
Vannes Soupapes de décompression
Corps en PTFE, soupape en polyphénylsiloxane. S'utilise comme soupape de sécurité avec contrôle réglable de la pression ou comme robinet pour éviter une chute de pression durant le processus de remplissage. Corps de circulation avec 2 raccords à filetage GL 18 et robinet à bascule pour aération manuelle en serrant la vis de serrage et le contre-écrou afin de régler et de fixer la pression d'application dans la plage de 0,1 à 10 bars (réglage usine à 1,5 bars).
  • Très bonne résistance chimique, le milieu liquide n'entre en contact qu'avec le PTFE
  • Thermorésistant de -20 à +150 °C
  • Résistant à une pression maximale de 10 bars, adapté pour les applications sous vide
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité