Distilling bridge with Liebig condenser, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
DA1/22
201-0607EA 189 EUR InStock
201-0607
Distilling bridge with Liebig condenser, Quickfit®
Composants de distillation Ponts
PYREX®, borosilicate glass
  • Angle and position pre-defined
  • Less grease contamination
  • No air leakage under vacuum
  • No liquid hold-up at the joints
Comprises Liebig condenser, stillhead and receiver adapter in a single piece.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité