Adapters, receiver, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
RA1/22
201-0620EA 28.7 EUR InStock
201-0620
Adapters, receiver, Quickfit®
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
PYREX®, borosilicate glass.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Straight delivery.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité