Flacons de poudre avec joint conique rodé
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03043070 03043073 03043037 03043049 03043058
201-0628EA 143 EUR InStock
201-0628 LENZ03043073 LENZ03043037 201-0626 201-0627
Flacons de poudre avec joint conique rodé
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
En verre borosilicaté transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Particulièrement adaptés aux évaporateurs rotatifs, au séchage de substances comme la poudre. Avec col central, joint conique et étiquette pour inscription.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité