Colonnes de chromatographie avec robinet Rotaflo®, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
CR10/20 CR10/40 CR20/30 CR20/50 CR30/50 CR60/50 CR40/50
201-0723EA 143 EUR InStock
201-0723 201-0725 201-0728 201-0730 201-0732 201-0738 BIBBCR40/50
Colonnes de chromatographie avec robinet Rotaflo®, Quickfit®
Colonnes pour chromatographie
Colonnes de chromatographie en PYREX®, verre borosilicaté.
  • Avec robinet en PTFE Rotaflo® pour un contrôle précis du débit d'éluant
  • Disque en verre fritté résistant aux produits chimiques, porosité 0
  • Adaptateur rodé en verre compatible avec réservoirs Quickfit®
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité