Flasks, iodine with collar and iodine stopper
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03026249
201-1162EA 80.5 EUR InStock
201-1162
Flasks, iodine with collar and iodine stopper
Ballons Flacons à iode
En verre borosilicaté DURAN®.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité