Tubes de dessication avec rodage standard, inclinés
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05337001 05337002 05337003 05337004
201-5311EA 21.8 EUR InStock
201-5311 201-1166 201-1167 201-5312
Tubes de dessication avec rodage standard, inclinés
Tubes Tubes de dessication
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® incliné à 75° avec cône de rodage standard.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Pour une utilisation avec un dessiccant tel que le chlorure de calcium.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité