Appareil de distillation pétrochimique pour déterminer la teneur en eau du pétrole brut
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP513970-0000
201-1418EA 643 EUR InStock
201-1418
Appareil de distillation pétrochimique pour déterminer la teneur en eau du pétrole brut
Composants de distillation Pièces pour distillation
Cet appareil est destiné à distiller le pétrole brut pour en déterminer la teneur en eau.
  • Conception répondant aux exigences de la norme ASTM D4006
  • Fabrication en verre borosilicaté 3.3, en conformité avec les normes USP Type I et ASTM E438, Type I, Classe A
L'appareil comprend un flacon cylindrique de 1000 ml avec un joint NS 24/40, un récepteur de distillation gradué tous les 0,05, un siphon de séchage et un condenseur Liebig.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité