L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Adaptateurs multiples
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05010011 05010022 05010033 05010044
201-2215EA 32.3 EUR InStock
201-2215 201-2218 201-0337 201-2216
Adaptateurs multiples
Composants de distillation Adaptateurs multiples
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Deux rodages normalisés femelles et un mâle, deux cols parallèles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité