Cold trap, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
MF28/52
201-3052EA 130 EUR InStock
201-3052
Cold trap, Quickfit®
Pièges à vide
Designed for the vacuum systems which prevents the vapours from the volatile materials from damaging pumps and easy to use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité