Tubes à centrifuger, en verre, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
BC24/C14T
201-8267EA 225 EUR InStock
201-8267
Tubes à centrifuger, en verre, Quickfit®
Tubes Tubes à centrifuger
Verre borosilicaté, fond conique, avec raccord Quickfit®.
  • Raccord rodé de précision Quickfit® pour accueillir un bouchon conique
  • Chaque tube inscrit son poids, au dixième près (0,1 g) afin de pouvoir sélectionner des tubes de poids similaires dans n'importe quel lot
  • FCR maximale pour la centrifugation jusqu'à 3000×g
Rodage : 14/15
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité