Tubes à centrifuger, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
BC24/C24R
201-8268EA 239 EUR InStock
201-8268
Tubes à centrifuger, Quickfit®
Tubes Tubes à centrifuger
PYREX®, verre borosilicaté, forme cylindrique, sans bouchon.
  • Raccord rodé de précision Quickfit® pour bouchon conique
  • Chaque tube inscrit son poids, au dixième près (0,1 g) afin de pouvoir sélectionner des tubes de poids similaires dans n'importe quel lot
  • Centrifugation à des valeurs FCR maximales de 3000×g
Rodage : 24/20
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité